Learn More
Abnova™ GNAZ Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00002781-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16165561
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH26342
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
64.57
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MGCRQSSEEKEAARRSRRIDRHLRSESQRQRREIKLLLLGTSNSGKSTIVKQMKIIHSGGFNLEACKEYKPLIIYNAIDSLTRIIRALAALRIDFHNPDRAYDAVQLFALTGPAESKGEITPELLGVMRRLWADQGAQACFSRSSEYHLEDNAAYYLNDLERIAAADYIPTVEDILRSRDMTTGIVENKFTFKELTFKMVDVGGQRSERKKWIHCFEGVTAIIFCVELSGYDLKLYEDNQTSRMAESLRLFDSICNNNWFINTSLILFLNKKDLLAEKIRRIPLTICFPEYKGQNTYEEAAVYIQRQFEDLNRNKETKEIYSHFTCATDTSNIQFVFDAVTDVIIQNNLKYIGLC
GNAZ
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
2781
GNAZ (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GNAZ