Learn More
GNE Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25079-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883615
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GNE is a bifunctional enzyme that initiates and regulates the biosynthesis of N-acetylneuraminic acid (NeuAc), a precursor of sialic acids. It is a rate-limiting enzyme in the sialic acid biosynthetic pathway. Sialic acid modification of cell surface molecules is crucial for their function in many biologic processes, including cell adhesion and signal transduction. Differential sialylation of cell surface molecules is also implicated in the tumorigenicity and metastatic behavior of maligt cells.
Spezifikation
Spezifikation
GNE
Polyclonal
Unconjugated
GNE
DMRV, GLCNE, GNE, IBM2, ManAc kinase, NM, Uae1, UDP GlcNAc 2 epimerase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10020
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9Y223
GNE
GNE Fusion Protein Ag18689