missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNPTAB Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18086995 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18086995 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18086995 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP191347

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GNPTAB Polyclonal specifically detects GNPTAB in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GNPTAB
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q3T906
Gen-Alias DKFZp762B226, GlcNAc phosphotransferase, glucosamine (UDP-N-acetyl)-lysosomal-enzyme N-acetylglucosamine phosphotransferase, GNPTA, ICD, KIAA1208, MGC4170, N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase, alpha and beta subunits, stealth protein GNPTAB, UDP-N-acetylglucosamine-lysosomal-enzyme N-acetylglucosamine
Gensymbole GNPTAB
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N terminal of human GNPTAB (NP_077288). Peptide sequence FQFGEVVLEWSRDQYHVLFDSYRDNIAGKSFQNRLCLPMPIDVVYTWVNG.
Molekulargewicht des Antigens 144 kDa
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79158
Testspezifität Expected identity based on immunogen sequence: Bovine: 100%; Canine: 100%; Guinea pig: 100%; Equine: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%; Chicken: 92%.
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.