missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DARC, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16010018
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16010018 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16010018 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB6873.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of DARC.

The protein encoded by this gene is a glycosylated membrane protein and a nonspecific receptor for several chemokines. The encoded protein is the receptor for the human malarial parasites Plasmodium vivax and Plasmodium knowlesi. Polymorphisms in this gene are the basis of the Duffy blood group system. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: HRAELSPSTENSSQLDFED-C

Spezifikation

Antigen DARC
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of DARC.
Verdünnung ELISA (1:16000) Western Blot (0.1-0.3 ug/mL) Immunohistochemistry (3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
Gen DARC
Gen-Zugriffsnummer NP_002027.2
Gen-Alias CCBP1/CD234/Dfy/FY/GPD/GpFy/WBCQ1
Gensymbole DARC
Wirtsspezies Goat
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human DARC.
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2532
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.