Learn More
Goat anti-Dog IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, FITC, MP Biomedicals
Marke:  MP Biomedicals 0855325
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Artikelnummer. 11469914
  • 324.36 € / 2 Milliliter
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Dog
Spezifikation
Spezifikation
IgG, Whole Molecule
FITC
2 mL
Canine
IgG
Polyclonal
Goat
Secondary