missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GALP, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16020358
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16020358 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16020358 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB7263.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GALP.

This gene encodes a member of the galanin family of neuropeptides. The encoded protein binds galanin receptors 1, 2 and 3 with the highest affinity for galanin receptor 3 and has been implicated in biological processes involving the central nervous system including hypothalamic regulation of metabolism and reproduction. A peptide encoded by a splice variant of this gene, termed alarin, may have vasoactive properties and serve as a marker for neuroblastic tumors

Sequence: C-HLPQMGDQDGKRE

Spezifikation

Antigen GALP
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GALP.
Verdünnung ELISA (1:64000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
Gen GALP
Gen-Zugriffsnummer NP_149097.1
Gensymbole GALP
Wirtsspezies Goat
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human GALP.
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 85569
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.