Learn More
GRAMD3, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Artikelnummer. 16093647
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16093647 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16093647 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB19056.100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GRAMD3.
Sequence: C-QTPESENSRD
Spezifikation
Antigen GRAMD3
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GRAMD3.
Verdünnung ELISA (1:4000) Western Blot (1-3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
Gen GRAMD3
Gen-Zugriffsnummer NP_001139791.1;NP_076416.2;NP_001139792.1;NP_001139793.1;NP_001139794.1
Gen-Alias FLJ21313/NS3TP2
Gensymbole GRAMD3
Wirtsspezies Goat
Immunogen A synthetic peptide corresponding to amino acids at internal region of human GRAMD3.
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 65983
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid