Learn More
Goat anti-Human Ig Mix Secondary Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen H17000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10456253
  • 270.00 € / 2 Milliliter
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human Ig Mix Polyclonal antibody specifically detects Human Ig Mix in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Human Ig Mix, Goat anti-Human Ig (H+L) Secondary Antibody
Polyclonal
PBS with 0.1% sodium azide
purified
ASR
Human
Liquid
Flow Cytometry
Unconjugated
Goat
2 mL
Secondary
4° C, store in dark