Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Beschreibung
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP). Rehydrate with 1.1 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily. Store lyophilized material at 2-8 °C. For long term storage after reconstitution, dilute with 50% glycerol and store at -20 °C as a liquid. Based on Immunoelectrophoresis, no reactivity is observed to: non-immunoglobulin human serum immunoglobulins.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Human IgG (H+L) |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | PBS with 1% BSA and 0.1% ProClin 150; pH 7.2 |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains. |
| Reinigungsverfahren | Affinity chromatography |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.