Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, AP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA128755
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10242454
  • 219.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-28755 detects Mouse IgG from mouse samples.
Mouse IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG (H+L)
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
Goat
IgG fraction
RUO
Mouse
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
0.05M tris HCl with 0.0001MM ZnCl2, 0.001M MgCl2, 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA, 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 8
Full length native mouse IgG (purified).
100 μg
Secondary
4° C, do not freeze