Learn More
Goat anti-Mouse IgG, IgM, IgA (H+L) Secondary Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A10666
100.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10081268
  • 151.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IgG, IgM, IgA (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG, IgM, IgA (H+L) in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG, IgM, IgA (H+L)
Polyclonal
Unconjugated
Goat
Affinity chromatography
RUO
Mouse
Liquid
Immunocytochemistry
2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.2
Mouse IgG/IgA/IgM (H+L)
500 μg
Secondary
4° C