Learn More
Goat anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody, PE-Texas Red, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen M32017
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 10291853
  • 336.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IgG1 Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG1
Polyclonal
PBS with 0.1% sodium azide
IgG gamma 1
500 μL
Secondary
4° C, store in dark
IgG
Flow Cytometry
PE-Texas Red
Goat