Learn More
Goat anti-Mouse IgG2a Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A10685
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Artikelnummer. 10627558
  • 190.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Storage and reconstitution: when stored desiccated at or below -20°C, the lyophilized powder is stable for at least one year. Reconstitute using 200 μL PBS, pH 7.2, to yield a 1 mg/mL stock solution containing 0.02% thimerosal. After reconstitution, store product at 4°C. For prolonged storage after reconstitution, add glycerol to a final concentration of 50% (v/v), aliquot, and store at or below -20°C. When stored properly, the solution is stable for approximately three months.
Mouse IgG2a Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG2a in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG2a
Polyclonal
PBS with 0.02% thimerosal
Mouse IgG2a
200 μg
Secondary
-20°C
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
HRP
Goat
Affinity chromatography
RUO
Mouse
Lyophilized