missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Mouse IgG3 Secondary Antibody, Janelia Fluor 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30231490 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30231490 0.5 mL 0.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30231490 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP268520JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgG3 Polyclonal antibody specifically detects IgG3 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG3
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DKFZp686H11213, FLJ39988, FLJ40036, FLJ40253, FLJ40587, FLJ40789, FLJ40834, IgG3, immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker), MGC45809
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse IgG3 paraproteins
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3502
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.