missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgA Secondary Antibody, HRP

Artikelnummer. 11574230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11574230 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11574230 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA174362

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Secondary Antibody

PA1-74362 detects Rabbit IgA from rabbit samples and shows no cross-reactivity with other rabbit IG classes in immunoelectrophoresis. Goat anti Rabbit IgA antibody recognizes rabbit IgA and shows no cross-reactivity with other rabbit immunoglobulin classes in immunoelectrophoresis.

Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Rabbit IgA
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS with 0.2% BSA and 0.05% Pro-Clean 400
Wirtsspezies Goat
Immunogen Purified rabbit IgA.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung 4°C, do not freeze
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.