Learn More
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed ReadyProbes™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen R37116
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15196886
  • 194.00 € / 2 Ampullen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
No pipetting or dilutions required. Just tip and drip two drops per mL buffer to stain your cells.
Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
PBS with 0.1% BSA and <0.1% sodium azide
Gamma Immunoglobin
2 x 2.5 mL
Secondary
4° C, store in dark
IgG
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Alexa Fluor 488
Goat