missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488-5 nm colloidal gold

Artikelnummer. 10338172
Change view
Click to view available options
Menge:
15 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10338172 15 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10338172 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A31565

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Goat Polyclonal Secondary Antibody

This 5 nm colloidal gold conjugate may be used as a probe in immunoblotting, light microscopy, fluorescence microscopy or electron microscopy. The fluorescence of this conjugate can be easily detected by standard techniques, but the ease of visualization of colloidal gold can be greatly improved using silver-enhancement methods, such as those we provide in the LI Silver Enhancement Kit (Cat. no. L-24919).

Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Rabbit IgG (H+L)
Anwendungen Immunomicroscopy
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 30 μg/mL
Konjugat Alexa Fluor 488-5 nm colloidal gold
Zusammensetzung PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Wirtsspezies Goat
Immunogen Gamma Immunoglobin.
Reinigungsverfahren Purified
Menge 15 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.