missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18218221 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18218221 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18218221 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP175314

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Immunoassay
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 4.5mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunoassay
Wirtsspezies Goat
Immunogen Purified Rabbit IgG (H&L)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 2 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on rabbit IgG and light chains on all rabbit immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against human, mouse and rat serum.
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4C. After dilution, add an equal volume of glycerol to prevent loss of enzymatic activity and store at -20C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.