missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F(ab')2-Goat anti-Rat IgG Fc Secondary Antibody, AP, Invitrogen™

F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen PA129930

241.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11506882

  • 362.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PA1-29930 detects Rat IgG Fc from rat samples.

Rat IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects Rat IgG Fc in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Rat IgG Fc
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
Goat
purified
RUO
Rat
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
0.05M tris HCl with 0.1mM ZnCl2, 10mg/mL BSA, 1mM MgCl2, 50% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 8
Rat IgG F(c) fragment
250 μg
Secondary
4° C, do not freeze
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote