Learn More
Goat anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen 31830
188.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11849210
  • 202.00 € / 2 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Product # 31830 has been successfully used in Western blot, IF, ICC, IHC, IP and FACS applications. Product # 31830 reacts with the heavy chains of rat IgG and with the light chains common to most rat immunoglobulins, but does not react against non-immunoglobulin serum proteins. However, this antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Store product at 4°C until opened. To extend the shelf-life of this product, add an equal volume of glycerol to make a final concentration of approximately 50% glycerol and store at -20°C. Reconstitute with 2.0 mL of distilled water. Country of Origin: USA
Rat IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Rat IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG (H+L)
Polyclonal
Biotin
Goat
2 mL
Secondary
4° C
IgG
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
1.5 mg/mL
PBS with 15mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.6
Antigen affinity chromatography
RUO
Rat
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Goat anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide