Learn More
Goat anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, PE, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA129628
248.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11566762
  • 372.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-29628 detects Rat IgG from rat samples. Minimum cross reactivity to bovine, horse, human, mouse, rabbit, and sheep samples.
Rat IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Rat IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG (H+L)
Polyclonal
PE
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
Rat
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
0.5 mg/mL
0.02M potassium phosphate with 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.2
Full length native Rat IgG (purified).
500 μL
Secondary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!