Learn More
Goat antiserum to Bovine Serum (Forensic) Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals
Marke:  MP Biomedicals 0855998
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Artikelnummer. 11444325
  • 94.02 € / 2 Milliliter
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Goat
Species Reactivity: Bovine
Spezifikation
Spezifikation
Whole Serum
Unconjugated
2 mL
Bovine
Polyclonal
Goat
Secondary
Serum