missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat IgG Isotype Control

Artikelnummer. 12341863
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12341863 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12341863 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 31245

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Isotype Control

Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Purity/Antibody specificity: Based on immunoelectrophoresis at an antigen concentration of 20 mg/mL, the pattern of precipitation against rabbit anti-goat whole serum is the same as that against rabbit anti-goat IgG, Fc fragment specific. This antibody is recommended for use in blocking assays, immunohistochemical, immunocytochemical and immunofluorescent applications. Store product at 4°C until opened. After opening, dilute only enough product for a single day's use. Store remainder at 4°C under sterile conditions. Country of Origin: USA.

Goat IgG, also known as goat immunoglobulin G, is an antibody that is produced by the immune system of goats in response to the presence of antigens. IgG is a type of immunoglobulin that plays a role in the recognition and neutralization of pathogens, such as bacteria and viruses. It binds to specific antigens and triggers various immune responses, including phagocytosis and complement activation. Goat IgG can be used in research to study the immune response to pathogens, as well as to develop diagnostic tests and therapeutic interventions for infectious diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Goat IgG
Anwendungen Control, Inhibition Assays, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 11.9 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.6
Gen-Alias Immunoglobulin G; ImmunoglobulinG
Wirtsspezies Goat
Reinigungsverfahren Purified
Menge 10 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Isotype Control (Primary)
Zielspezies Not Applicable
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Isotype Control
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.