Learn More
Alfa Aesar™ Gold-Nanopartikel, 40 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, reaktionsmittelfrei, 99 %, OD1, 530 nm-Absorption
Marke:  Alfa Aesar™ J67421.AE
Weitere Details : CAS : 7440-57-5 Netto-Gewicht : 0.00010kg
Menge 100mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464625
  • 273.00 € / 100 Milliliter
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spezifikation
Gold nanoparticles
supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 530nm absorption
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
Odorless
23985
Flüssig
99%
Rosa bis Rot
100mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
196.967
CHEBI:30050
40nm
Light sensitive
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation