Learn More
Gold-Plasma-Std.- Lösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Catalog Number p-4408547
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-57-5
Au
196.97
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
CHEBI:30050
Gold
[Au]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-57-5
Au
196.97
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
CHEBI:30050
Gold
[Au]
Gold, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Gold
Menge 50 mL
Geruch Characteristic
Löslichkeit Immiscible with water
Physikalische Form Flüssig