Learn More
Goldlösung für ICP/MS 100 mg/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12917253 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12917253 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12917253 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 404 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Verpackung Flasche
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Konzentration 100 mg/l
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
IUPAC-Name Gold
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
Menge 100 ml
ChEBI CHEBI:30050