Learn More
WTW™ RT 0.5 - 12.0 mg/l Au Au 14821 .
Mit Zertifikat für optimale Präzision.
Marke: WTW™ 250436
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
- Praktisch und kostengünstig
- Garantierte Qualität nach AQA/IQC
- Für niedrige Konzentrationen und Routinearbeiten mit großem Probendurchsatz im Labor
- Großer Messbereich mit rechteckigen Küvetten zur Bestimmung von Spurenkonzentrationen
Spezifikation
Für Abwasser, Meerwasser | |
Zertifikate | |
0,5 bis 12,0 mg/I Au | |
Photometrisch |
Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometer | |
80 | |
100 Verdauungsreaktionen | |
Set gegen Risse |