Learn More
Gold-Zinn-Eutektium-Folie, 0.1 mm (0.004 in.) Dicke x 43.8 mm (1.72 in.) Breite, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
N.V. - 1335.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11383388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036310.BS |
10 cm |
1335.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11373388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036310.BW |
50 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Gold Tin eutectic foil is used in electronic manufacturing. It can be made into dimensions much smaller than soft solders, thereby it is utilized in applications which require the highest level of precision.