Learn More
Golddraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048587
Click to view available options
Menge:
2 cm
10 cm
50 cm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-57-5
Au
196.97
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
23985
CHEBI:30050
Gold
[Au]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-57-5
Au
196.97
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
23985
CHEBI:30050
Gold
[Au]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Gold wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 2 cm
Formelmasse 196.97
Reinheit (%) 99.9985%
Güte Premion™
Geruch Odorless
Gewicht ≈15.15g/m
Form Draht