Learn More
Alfa Aesar™ Golddraht, 14 kt, rot, 1.63 mm (0.064 Zoll) Durchmesser, min. Au 58.3 %
Marke:  Alfa Aesar™ 040328.BU
Weitere Details : CAS : 7440-57-5 Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323898
  • 380.00 € / 25 Zentimeter
Verfügbar ab
07-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Gold wire (14kt)
25cm
% Concentration Cu>Ag, Au ≤58.3%
Insoluble in water.
Rot
≈28g/m
1.63mm (0.064 in.) dia.
MFCD00003436
Draht
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation