Learn More
Tocris Bioscience™ Golgicide A
Potent, selective and reversible inhibitor of GBF1 ArfGEF
Marke:  Tocris Bioscience™ 358450
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413244
  • 1196.58 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Potent, specific and reversible inhibitor of Golgi BFA resistance factor 1 (GBF1), an ArfGEF, that decreases Arf1 activation in vivo. Arrests secretion of soluble and membrane-associated proteins at the endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment. Causes disassembly and dispersal of the Golgi and trans-Golgi network.
Spezifikation
Spezifikation
Golgicide A
>98
50mg
ARF GTPase Inhibitors
284.3