missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GOLM1 Antibody (12), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18610187 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18610187 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18610187 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP312533PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GOLM1 Monoclonal antibody specifically detects GOLM1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GOLM1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 12
Konjugat PerCP
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias bA379P1.3, FLJ23608, golgi membrane protein 1, Golgi membrane protein GP73, Golgi phosphoprotein 2C9orf155, golgi protein, 73-kD, GOLPH2 FLJ22634, GP73, GP73 chromosome 9 open reading frame 155, PSEC0257
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Human GOLM1 Protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Golgi Apparatus Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51280
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.