Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ flexibler faseroptischer Lichtleiter 2armig
Biegbarer Fiberoptik-Lichtleiter in schwarz lackierter, halbstarrer Schwanenhals-Leitung.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 170101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Lichtleiter mit umweltfreundlicher Puravis-Faseroptik.
- Vollständige Kontrolle der Lichtposition dank präziser Positionierung
- Schwanenhalsarme werden in entgegengesetzter Richtung positioniert, sodass eine nahezu schattenfreie Beleuchtung erzielt wird.
- Bequeme Nachjustierung
- Zur Verwendung mit KL300LED-Kaltlichtquellen
Spezifikation
Einzelne Schwanenhals-Lichtführung | |
11 mm | |
Kaltlichtquelle KL300LED | |
Puravis Optische Glasfasern |
Einzelne Verzweigung | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
500 mm |