Learn More
ThermoScientific™ GoPure™ AAVX-Affinitätsmembran, 1 ml
Artikelnummer. 31662815 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Gerät
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31662815 1 Gerät
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31662815 Lieferant ThermoScientific™ Lieferanten-Nr. A40003668
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der GoPure Die AAVX-Affinitätsmembran ermöglicht die effiziente Anreicherung von AAV-Virusvektoren im kleinen Maßstab für das Screening von gentechnisch veränderten Kapsiden sowie für die analytische Probenvorbereitung.
Der GoPure Die AAVX-Affinitätsmembran ist für die schnelle Einfangung von adeno-assoziierten Virusvektoren (AAV) im kleinen Maßstab konzipiert. Einbeziehung CaptureSelect Der AAVX-Ligand, die Membranchromatographieeinheit, weist eine breite Serotypspezifität sowohl gegenüber natürlich vorkommenden als auch synthetischen AAV-Kapsiden auf.
Merkmale des GoPure AAVX-Affinitätsmembranen umfassen:
  • Bis zu 5- –bis 15-mal schnellere Verarbeitungszeit als bei der Harzchromatographie*
  • Breites AAV-Spektrum, einschließlich AAV1, –AAV8, AAVrh10 und synthetischer Serotypen
  • Bindet > 1 x 10 14 Kapside bei einer Verweilzeit von 10 Sekunden
  • Hohe Ausbeute an AAV-Virusvektoren direkt aus Zellkulturlysaten
Der GoPure Die AAVX-Affinitätsmembran ermöglicht die effiziente Anreicherung von AAV-Virusvektoren im kleinen Maßstab für das Screening von gentechnisch veränderten Kapsiden sowie für die analytische Probenvorbereitung.
Hauptmerkmale
Membranbett: proprietäres ePTFE-Verbundmaterial
Nominales Bettvolumen: 1 ml
Ligand: Einzeldomänen-[VHH]-Antikörperfragment
Bindungskapazität: >1 x 10 14 cp/ml bei einer Verweilzeit von 10 Sekunden
Maximaler Betriebsdruck: 0,50 MPa (5,0 bar, 72,5 psi)
Formulierungspuffer: 18 % (v/v) Ethanol
*Anwender können typischerweise bis zu 5-mal –schneller reinigen als mit AAVX Affinity Resin bei einer Verweilzeit von drei Minuten.
Spezifikation
Typ Affinitätsmatrix
Menge 1 Gerät
Bindungsvermögen >1 x 10 14 cp/ml
Ligandentyp CaptureSelect™ AAVX
Matrix Proprietärer ePTFE-Verbundwerkstoff
Volumen (metrisch) 1 mL
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.