Learn More
Masterflex™ Gore™ STA-PURE™ L/S™ Pumpenschläuche der Serie PFL
Artikelnummer. 15929885
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
16
Flussrate:
130 ml/min
480 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Flussrate unitSize
15929885 14 130 ml/min 1 Stück
15848672 16 480 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15929885 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9624214
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochleistungs-Pumpenschläuche für anspruchsvolle Anwendungen
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Für chemische und pharmazeutische Anwendungen
  • Höhere chemische Beständigkeit, auch gegenüber aggressiver organischer Lösungsmittel, spallationsfrei, geringe Gasdurchlässigkeit, undurchsichtig weiß
  • Die ideale Wahl für hochreine oder langlaufende pharmazeutische und biopharmazeutische Verarbeitungsanwendungen von großer Bedeutung
  • Das Röhrchen besteht aus einem patentierten Verbundstoff (Perfluorelastomer) und ePTFE (Polytetrafluorethylen) und weist daher eine hohe Flexibilität und Haltbarkeit auf. Es bietet und selbst bei Anwendungen von bis zu 60 psi eine höhere Bruchfestigkeit.
  • Pumpen-Langzeittests belegen, dass die Gore™ STA-PURE™ Pumpenschläuche der Serie PFL Hunderte von Stunden mit gleichbleibenden und wiederholbaren Flussraten bieten. Dies spart Zeit und Wartungsmaßnahmen, da die Schläuche weniger häufig ausgetauscht werden müssen.
  • Wenn Sie einen flussstabilen/prozessstabilen Schlauch suchen, der ortsgebundener Reinigung (CIP) und ortsgebundener Dampfreinigung (SIP) standhält, ist dieses Schlauchmaterial richtig für Sie.
  • Empfohlen zur Verwendung in standardmäßigen und Easy-Load™ Pumpenköpfen der Serien L/S™ und I/P™ sowie in L/S™ Easy-Load™ II Pumpenköpfen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäisches Arzneibuch; USP; Prop 65 NA (ohne Prop65-Chemikalien)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Material STA-PURE Serie PFL
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 0,35 m
Zur Verwendung mit L/S Pumpenserie
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 14
Flussrate 130 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Sterilisationsmethode Autoklavieren, SIP
Maximaler Druck 60 psi, 4,1 bar
Vakuumstärke 660 Mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Produkttyp Pumpenschlauch