Learn More
Gosselin™ runde 500 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Catalog Number 13426486
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Hergestellt aus HDPE. Gosselin™ runde 500 ml-Flaschen aus naturfarbenem HDPE sind mit einem einfachen oder doppelten Verschluss oder einer auslaufsicheren Kappe erhältlich.
  • Einmalgebrauch, HDPE, runde und quadratische Flaschen von 50 bis 2,500 ml
  • Mit einer Auswahl von drei verschiedenen Verschlusskappen erhältlich: Einfachverschluss, rot, Schraubverschluss mit tiefem Gewinde, Doppelverschluss: Polyethylendichtung und rote Schraubverschluss, auslaufsichere Schraubverschluss, rot, mit Tresylendichtung (nur Größen von 100 bis 1,000 ml)
  • Die Schraubverschluss ist an der Flasche befestigt und die Flaschen befinden sich in Boxen
  • Aseptisch oder steril durch Bestrahlung mit abziehbarem Sterilitätszertifikat
  • 2,500-ml-Flaschen haben weiße Verschlusskappen
  • Nur zur Verwendung in der Forschung, außer anderweitig angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Doppel-Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Höhe (metrisch) 136 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 80 mm
Menge 105/Schachtel
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 80 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität CE, EG Nr. 1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Rund