Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen mit Graduierung und Henkel, naturfarben
Catalog Number 11786555
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.7 l
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor und leicht zu transportieren. Gosselin™ quadratische graduierte HDPE-Flaschen mit Formgriff sind mit einem Schraubverschuss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Bruchsicher
  • Erhabene Graduierungen
  • Große Öffnung, weithalsig
  • Durchscheinender HDPE-Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 250 mm
Kapazität (metrisch) 2.7 l
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 70 mm
Enthält Polypropylen-Schraubverschluss, rot, mit Einlage
Material HDPE
Länge (metrisch) 126 mm
Menge 30/Schachtel
Breite (metrisch) 117 mm
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Quadratisch