Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen mit Graduierung und manipulationssicherem Schraubverschluss, naturfarben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1 l
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Beschreibung
- Bruchsicher
- Mit graduierter Oberfläche
- Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton erhältlich
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Tresylen |
Verschlussmaterial | HDPE |
Verschlusstyp | Manipulationssicherer Schraubverschluss |
Höhe (metrisch) | 128 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Quadratisch |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 55 mm |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 75 mm |