Learn More
X16000 STRAIGHT PLUG NA LDPE Ø11, 4000/BAG .
LDPE-Stopfen mit 11 mm Außendurchmesser
Marke: Gosselin B110-08
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.80000kg
Beschreibung
Polystyrol-Röhrchen mit rundem Boden. Mit geradem Stecker, naturfarbenes LDPE, 11 mm DurchmesserSpezifikation
Gerader Stecker | |
LDPE | |
4000/Packung | |
LDPE | |
Polyester |
11 mm | |
74,5 mm | |
4000/Packung | |
5 mL |