Learn More
Corning™ Gosselin™ achteckige Polyethylenterephthalat-Flaschen
Catalog Number p-4429468
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (33.8 oz.)
250 ml (8.45 oz.)
4.2 oz., 125 mL
500 ml (16.9 oz.)
Verschlussfarbe:
Naturfarben
Verpackung:
Großpackung
Tray Filmed Packed
Mit einem auslaufsicheren Verschlusssystem entworfen
  • Glasklar
  • Mit erhabenen Graduierungen in Schritten von 25 ml
  • Manipulationssicherer HDPE-Schraubverschluss
  • Äußerst ergonomisch
  • Steril 103
  • Lebensmittelkonform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 4.2 oz., 125 mL
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 31 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 53 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,1 in.
Höhe (metrisch) 105 mm
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.2 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.2 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31 mm
Material PET
Länge (metrisch) 53 mm
Verpackung Tray Filmed Packed
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 53 mm
Verschlussfarbe Naturfarben
Graduierungen 25 to 125 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008/ISO 11137 : STERILE SAL 10-3
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar