Learn More
Gosselin™ Konische Behälter
Artikelnummer. 11703174
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 mL
400 mL
1.000 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Durchmesser (metrisch):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
Ja
Ja (unmontiert)
Nein
Packungsgröße:
120 Stück
220 Stück
250 Stück
460 Stück
660 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Durchmesser (metrisch) Closure Included unitSize
11703174 400 mL Naturfarben 85 mm Nein 460 Stück
11783164 400 mL Naturfarben 85 mm Ja (unmontiert) 460 Stück
11871091 200 mL Naturfarben 62 mm Ja (unmontiert) 660 Stück
12612225 1.000 ml Naturfarben 105 mm Ja 120 Stück
11783154 1.000 ml Naturfarben 105 mm Ja (unmontiert) 250 Stück
11730084 200 mL Naturfarben 62 mm Ja 220 Stück
11793154 1.000 ml Naturfarben 105 mm Nein 250 Stück
11819002 200 mL Naturfarben 62 mm Nein 660 Stück
12612205 1.000 ml Weiß 105 mm Ja (unmontiert) 120 Stück
11809012 200 mL Weiß 62 mm Ja 660 Stück
11743174 400 mL Weiß 85 mm Ja 460 Stück
11723174 1.000 ml Weiß 105 mm Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11703174 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. PC40006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für sichere Lagerung im Labor. Gosselin™ Konische Behälter sind aus transparentem oder weißem Polypropylen gefertigt.
  • Stoßfest
  • Erhabene Graduierungen auf der Außenseite auf klaren Behältern; erhabene Graduierungen auf der Innenseite auf weißen Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Nein
Graduated Ja
Material Polypropylen
Form Konisch, zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 400 mL
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlusstyp Ohne Verschlusskappe
Farbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 85 mm
Graduierungen 50 ml
Höhe (metrisch) 100 mm
Anzahl pro Karton 460/Karton