Learn More
Gosselin™ HDPE-Flasche, Rund
Artikelnummer. 12337397
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
12337397 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12337397 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. LR25016
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Anwendungen: Umwelt- und Wassertests, Lebensmittel- und Getränketests, pharmazeutische Qualitätskontrolle und Biowissenschaften
  • Bruchfestes und lichtdurchlässiges Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • HDPE Kappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Anzahl pro Karton 145/Cs.
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussgröße 37 mm
Verschlusstyp Kappe mit Siegel