Learn More
Gosselin™ Schraubverschluss
Corning™ Schraubverschlüsse verfügen über ein schnelles Schraubgewinde, das eine vollständige Dichtheit gewährleistet und die Kappe bei allen Handhabungen hält, ob bei Transport, Zentrifugieren oder Lagerung.
Marke:  Gosselin™ C30-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Artikelnummer. 15921801
  • 237.16 € / 3150 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verhindert den Kontakt mit dem Inhalt des Röhrchens beim Zu- und Aufschrauben
  • Verhindert Mikroprojektionen beim Öffnen des Röhrchens.
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Rot
450/Pckg.
3150/Karton