Learn More
Corning™ Steriler Verteiler aus Polystyrol: T-förmig
T-Form mit gebogenem Ende
Marke: Corning™ ETAT-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.36100kg
Beschreibung
- Länge: 150 mm
- Farbe: Grün
Spezifikation
15 cm | |
T-Form | |
5.9 Zoll | |
700/Packung | |
CE, EC N-1935/2004, ISO 11137-Sterilität SAL 10 – 3 |
Steril | |
Verteiler | |
Grün | |
Polystyrol | |
Für die Verwendung in industriellen Mikrobiologielaboratorien wie Lebensmittel und Getränke, Umweltschutz- und Wasserproben |