Learn More
X1000 STIRRING SPATULA PS STERILE STERILE .
Dieses Produkt wird mit einer Bestrahlungsmethode sterilisiert, die den Anforderungen von ANSI/AAMI/ISO 11137 entspricht, um einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-3 zu erreichen.
Marke: Gosselin AGI-06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.34000kg
Beschreibung
- Polystyrol (PS)
- In manipulationssicheren Wiederverschlussbeuteln verpackt
Spezifikation
Steril | |
EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
Wird im Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet | |
150 mm |
Weiß | |
Rührer | |
Polystyrol |