Learn More
Gossypol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Beschreibung
Gossypol acts as an inhibitor for several dehydrogenase enzymes. Gossypol has also long been known to possess antimalarial properties. Gossypol provided reliable contraception. gossypol provokes infertility and causes spermatogenesis. Gossypol is used as an active antifertility agent in a variety of male animals, including mice, rats, hamsters, monkeys, rabbits, and bulls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gossypol wirkt hemmend auf mehrere Dehydrogenase-Enzyme. Gossypol ist zudem schon seit langem für seine Anti-Malaria-Eigenschaften bekannt. Gossypol hat eine zuverlässige Empfängnisverhütung ermöglicht. Gossypol provoziert Unfruchtbarkeit und verursacht Spermatogenese. Gossypol wird als aktives Mittel gegen Fruchtbarkeit bei einer Vielzahl männlicher Tiere wie Mäuse, Ratten, Hamstern Affen, Kaninchen und Bullen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in 100%igem Ethanol (25 mg/ml), DMF (25 mg/ml), Aceton, DMSO (25 mmol/l), Methanol (2 mg/ml), Äther, Chloroform, Natriumcarbonat und verdünnten wässrigen Ammoniaklösungen. Unlöslich in Wasser. Gossypol ist ein bei männlichen Säugetieren fruchtbarkeitshemmendes Mittel mit antispermatogener Wirkung und hat antitumorale, anitvirale und antioxidative Eigenschaften gezeigt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Gossypol wirkt hemmend auf mehrere Dehydrogenase-Enzyme. Gossypol ist zudem schon seit langem für seine Anti-Malaria-Eigenschaften bekannt. Gossypol hat eine zuverlässige Empfängnisverhütung ermöglicht. Gossypol provoziert Unfruchtbarkeit und verursacht Spermatogenese. Gossypol wird als aktives Mittel gegen Fruchtbarkeit bei einer Vielzahl männlicher Tiere wie Mäuse, Ratten, Hamstern Affen, Kaninchen und Bullen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in 100%igem Ethanol (25 mg/ml), DMF (25 mg/ml), Aceton, DMSO (25 mmol/l), Methanol (2 mg/ml), Äther, Chloroform, Natriumcarbonat und verdünnten wässrigen Ammoniaklösungen. Unlöslich in Wasser. Gossypol ist ein bei männlichen Säugetieren fruchtbarkeitshemmendes Mittel mit antispermatogener Wirkung und hat antitumorale, anitvirale und antioxidative Eigenschaften gezeigt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gossypol |
Farbe | Gelb bis Braun |
Menge | 250 mg |
Merck Index | 14,4528 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 100%ethanol (25mg/ml),DMF (25mg/ml),acetone,DMSO (25 mM),methanol (2mg/ml),ether,chloroform,sodium carbonate,and dilute aqueous solutions of ammonia . Insoluble in water. Gossypol is a male antifertility agent with antispermatogenic activity and has been shown to contain antitumor,anitviral,and antioxidant properties. |
IUPAC-Name | 1,1',6,6',7,7'-Hexahydroxy-3,3'-dimethyl-5,5'-bis(propan-2-yl)-[2,2'-binaphthalin]-8,8'-dicarbaldehyd |
Formelmasse | 518.56 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Physikalische Form | Pulver |