Learn More
GP2 Antibody (GP2/8229R), PE, R&D Systems™
Produktkod. 18612874 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
18612874 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18612874 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324082PE
 Restricted Item
Verfügbar ab: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GP2 Monoclonal antibody specifically detects GP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GP2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone GP2/8229R
Conjugate PE
Formulation PBS
Gene Alias DKFZp779K0533, glycoprotein 2 (zymogen granule membrane), pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein GP2, pancreatic zymogen granule membrane associated protein GP2, Pancreatic zymogen granule membrane protein GP-2, ZAP75
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human GP2 protein (around aa 35-179) (exact sequence is proprietary)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2813
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Product Line Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.