missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GP2 Antibody (rGP2/8617), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18631725 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18631725 100 μg 100 Mikrogramm
18611795 20 μg 20 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18631725 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP323665100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GP2 Monoclonal antibody specifically detects GP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GP2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rGP2/8617
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot : 1-2 μg/mL, ELISA : 2-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias DKFZp779K0533, glycoprotein 2 (zymogen granule membrane), pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein GP2, pancreatic zymogen granule membrane associated protein GP2, Pancreatic zymogen granule membrane protein GP-2, ZAP75
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human GP2 protein (around aa 35-179) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2813
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.