missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gp96/HSP90B1/GRP94 Antibody (9G10.F8.2), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18610789 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18610789 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18610789 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311511H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

gp96/HSP90B1/GRP94 Monoclonal antibody specifically detects gp96/HSP90B1/GRP94 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Equine, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Rabbit, Sheep, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen gp96/HSP90B1/GRP94
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 9G10.F8.2
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 94 kDa glucose-regulated protein, endothelial cell (HBMEC) glycoprotein, glucose regulated protein, 94 kDa, GP96ECGP, GRP-94, GRP94gp96 homolog, Heat shock protein 90 kDa beta member 1, heat shock protein 90kDa beta (Grp94), member 1, TRA1endoplasmin, tumor rejection antigen (gp96) 1, Tumor rejection antigen 1, Tumor rejection antigen-1 (gp96)
Wirtsspezies Rat
Immunogen Purified glucose regulated protein 94 (grp94) from chicken oviducts (Uniprot: P14625)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cellular Markers, Cytokine Research, ER Markers, Golgi Apparatus Markers, Hypoxia, Immunology, Membrane Trafficking and Chaperones, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7184
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Chicken, Equine, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Rabbit, Sheep, Xenopus species
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.