Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 270 Rechteckstecker
Mit markanten Außenrippen für einen sicheren Presssitz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 270 Rechteckstopfen sind aus schwarzem PE-LLD-Kunststoff gefertigt.
25.76 € - 174.90 €
Spezifikation
Produkttyp | Rechteckiger Verschlussstopfen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schließen von Profilrohren |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10441985
|
Poeppelmann™
27010400000 |
100 x 40 mm | 22 mm |
161.12 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10527394
|
Poeppelmann™
27010540000 |
100 x 50 mm | 22 mm |
172.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10506044
|
Poeppelmann™
27012640000 |
120 x 60 mm | 22 mm |
174.90 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10507414
|
Poeppelmann™
27020100000 |
20 x 10 mm | 15 mm |
25.76 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10338624
|
Poeppelmann™
27040200000 |
40 x 20 mm | 19 mm |
46.96 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10729135
|
Poeppelmann™
27040330000 |
40 x 30 mm | 19 mm |
59.41 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10547604
|
Poeppelmann™
27050250000 |
50 x 25 mm | 19 mm |
64.71 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10777435
|
Poeppelmann™
27050300000 |
50 x 30 mm | 19 mm |
74.04 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10441215
|
Poeppelmann™
27060300000 |
60 x 30 mm | 19 mm |
111.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10656645
|
Poeppelmann™
27060400000 |
60 x 40 mm | 19 mm |
138.86 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10666645
|
Poeppelmann™
27070400000 |
70 x 40 mm | 22 mm |
45.95 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10505864
|
Poeppelmann™
27080400000 |
80 x 40 mm | 22 mm |
46.80 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10083714
|
Poeppelmann™
27080440000 |
80 x 40 mm | 19 mm |
96.41 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zum Schließen von Profilrohren
- Verstärkter Kopfbereich für höhere Ansprüche
- Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation
Rechteckiger Verschlussstopfen | |
Zum Schließen von Profilrohren |